Learn More
Macherey-Nagel™ Ensemble de tampons I Xtra EF NucleoBond™
Code produit. 12830901
Click to view available options
Quantité:
Suffisant pour 10 préparations Xtra EF Maxi ou 20 Xtra EF Midi
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 12830901
Marque: Macherey-Nagel™ 740427
Fournit un tampon supplémentaire à utiliser lorsque des volumes de culture plus importants sont nécessaires. Le kit de tampons I Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra EF comprend 150 ml de tampons RES-EF, LYS-EF, NEU-EF et RNase A, suffisamment pour 10 préparations Xtra EF Maxi ou 20 préparations Xtra EF Midi.
Xtra EF NucleoBond™ est une nouvelle génération d’échangeurs d’anions pour l’isolement de plasmides à faible nombre de copies, de cosmides, BAC, PAC et P1 sans endotoxines. Il est doté d’une filtration ultra-rapide et d’un rendement élevé grâce à un procédé breveté d’élimination des endotoxines qui ne nécessite aucune incubation de glace supplémentaire.
  • Les kits Xtra EF NucleoBond™ comprennent des tampons de resuspension, de lyse cellulaire et de neutralisation, ainsi que de la RNase sans DNase
  • Lorsqu’une plus grande quantité de plasmide à faible nombre de copies est requise, de plus grands volumes de culture peuvent être préparés à l’aide de volumes de tampon supplémentaires
  • L’ensemble de tampons I fournit 150 ml de tampons RES-EF, LYS-EF, NEU-EF et RNase A pour une utilisation uniquement avec les kits Xtra EF NucleoBond™
Spécification
Nom chimique ou matériau Ensemble de tampons I Xtra EF NucleoBond™
À utiliser avec (application) Isolement des plasmides à faible teneur en endotoxines, des cosmides, des BAC, des PAC et des constructions en P1
À utiliser avec (équipement) Kits Xtra EF Midi, Maxi, Midi Plus et Maxi Plus NucleoBond™
Quantité Suffisant pour 10 préparations Xtra EF Maxi ou 20 Xtra EF Midi
Comprend 150mL each of:
  • Buffer RES-EF
  • Buffer LYS-EF
  • Buffer NEU-EF
  • RNase A
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .