Learn More
Macherey-Nagel™ Kits NucleoBond™ Xtra Maxi
Code produit. p-8013728
Click to view available options
Nbre de réactions:
2
10
50
100
Conditionnement:
0.10kg
100 préparations
2 réactions
50 préparations
Code produit. 11902312
Marque: Macherey-Nagel™ 740414.100
Purifiez l’ADN plasmidique de qualité transfection avec un rendement élevé. Le kit NucleoBond™ Xtra Maxi représente la nouvelle génération d’échangeur d’anions. La conception optimisée permet un rendement élevé et un traitement ultra-rapide.
Caractéristiques
  • Conception optimisée des colonnes — Résine de silice entre les filtres, préparation en 75 minutes seulement
  • Filtre de colonne inclus — Débits de filtre élevés, rinçage parallèle du lysat, et chargement sur la colonne
  • Matériau en silice amélioré — Rendements types de 1 000 μg et utilisation possible sur une large plage de pH
  • Technologie éprouvée d’échange d’anions — ADN plasmide de qualité transfection
  • Contenu des kits : Colonnes et filtres NucleoBond™ Xtra Maxi, RNase A, tampons (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) et rondelles en plastique
Applications
  • Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
  • Plasmides à faible nombre de copies issus d’E. coli (augmentation des volumes de tampon requis)
Spécification
Tampon Oui
Format Colonnes d’écoulement par gravité Maxi
Isolation Technology Technologie de chromatographie échangeuse d’anions
Nbre de réactions 100
Pureté A260/A280 : 1,80–1,95
RNase Oui
Volume d’échantillon < 600 ml (nombre de copies élevées), < 1 200 ml (nombre de copies faible)
Dimensions < 300 kpb
Heure du test 75 min./prep
Rendement 1000μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <