Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus
Code produit. 11942482
Click to view available options
Nbre de réactions:
2
10
50
Conditionnement:
10 réactions
2 réactions
50 réactions
Code produit. 11942482
Marque: Macherey-Nagel™ 740412.10
Purifiez l’ADN plasmidique de qualité transfection avec un rendement élevé. Le kit NucleoBond™ Xtra Midi Plus représente la nouvelle génération d’échangeur d’anions permettant un rendement élevé ultra-rapide. Le kit Plus inclut les filtres NucleoBond™ Finalizers pour accélérer la précipitation d’ADN.
Caractéristiques
  • Technologie éprouvée d’échange d’anions – ADN plasmide de qualité transfection
  • Procédé breveté d’élimination des endotoxines par lavage supplémentaire – Ne nécessite pas d’incubation sur glace supplémentaire
  • Conception optimisée des colonnes – Temps de préparation Midi 30 min.
  • Filtre de colonne inclus – Débits de filtre élevés, rinçage parallèle du lysat, et chargement sur la colonne
  • Matériau en silice amélioré – Rendements types de 400 μg (Midi)
  • Les kits NucleoBond™ Xtra EF incluent des finaliseurs NucleoBond™ pour accélérer la précipitation de l’ADN
Applications
  • Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
  • Plasmides à faible nombre de copies issus d’E. coli (augmentation des volumes de tampon requis)
Spécification
Tampon Oui
Format Colonnes d’écoulement par gravité Midi
Isolation Technology Technologie de chromatographie échangeuse d’anions
Nbre de réactions 10
RNase Oui
Volume d’échantillon < 200, < 400 μl
Dimensions < 300 kpb
Rendement 400 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <