Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleodur™ 100-3 C18 ec
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | Octadécyl |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Réticulation | Octadécyl |
| Diamètre (métrique) | 2 mm |
| Débit | 1 ml/min |
| À utiliser avec | Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophobe |
| Hydrophobicité | Oui |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Pression max. | 8700 psi (600 bars) |
| Afficher plus |