Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne analytique HPLC EC Nucleodur™ 100-5
Code produit. 12488307 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12488307
Marque: Macherey-Nagel™ 760007.40
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase normale
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Impuretés métalliques < 10 ppm
Compatibilité de phase mobile n-heptane
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 110 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants n-heptane
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Matériau de remplissage Silice
Type de colonne Phase normale
“End-capped” No
Phase Phase normale
Type Colonne EC analytique