Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard EC analytique Nucleodur™ C18
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
Taux de carbone:
14 %
18 %
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Caractéristiques principales :
- Stable dans 100 % des systèmes de phase mobile aqueuse
- Fonctionnalités de sélectivité polaire intéressantes
- Excellente désactivation de la base ; convient à la LC/MS en raison de faibles caractéristiques de purge
Caractéristiques techniques :
- Phase spéciale avec endcapping polaire
- Porosité de 110 Å
- Granulométrie de 1,8 μm, 3 μm et 5 μm
- Particules de 7 à 10 μm à des fins préparatoires sur demande
- Teneur en carbone de 14 %
- Stabilité au pH 1–9
Applications recommandées :
- Analgésiques, antibiotiques à base de pénicilline, acides nucléiques, vitamines hydrosolubles, agents complexants, acides organiques
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | Silice |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Réticulation | Octadécyl |
| Diamètre (métrique) | 2 mm |
| À utiliser avec | HPLC |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1 à 9 |
| Porosité | 110 Å |
| Afficher plus |