Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC à gravité NUCLEODUR™ C18, granulométrie de 1,8 μm
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,8 μm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ces colonnes conviennent aux séparations analytiques sophistiquées globales, y compris la séparation HPLC ultra-rapide des cétones. Les classes de composés séparés comprennent : les produits pharmaceutiques (p. ex., les analgésiques, les médicaments anti-inflammatoires, les antidépresseurs), les herbicides, les produits phytopharmaceutiques et les immunosuppresseurs.
- Convient aux LC/MS et HPLC à pH extrêmes
- Désactivation de base supérieure
- Modification de l'octadécyle haute densité
- Idéal pour la mise au point de méthodes
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Réticulation | Octadécyl |
| Diamètre (métrique) | 2 mm |
| À utiliser avec | Pour LC/MS et HPLC |
| Hydrophobicité | Non |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 13050 psi (900 bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 1,8 μm |
| pH | 1 à 11 |
| Afficher plus |