Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique EC Nucleodur™ C18 HTec
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Unit Size:
1 pièce
Specifications
Specifications
| Chimie pour les colonnes | Silice |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Réticulation | Octadécyle monomérique |
| Diamètre (métrique) | 2 mm |
| À utiliser avec | HPLC |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 8700 psi (600 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1 à 11 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction