Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique EC Nucleodur™ C18 HTec
Code produit. p-8012207 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12748742
Marque: Macherey-Nagel™ 760311.20
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 18 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyle monomérique
Diamètre (métrique) 2 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Granulométrie 5 μm
pH 1 à 11
Porosité 110 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18 HT
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 18 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne EC analytique