Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleodur™ C18 Pyramid
Code produit. 12458397 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12458397
Marke: Macherey-Nagel™ 760261.20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 14 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spezifikation
Chimie pour les colonnes Octadécyl
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyl
Diamètre (métrique) 2 mm
Débit 1 ml/min
À utiliser avec Pour la séparation analytique et préparative des applications de composés polaires et mipolaires
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3 μm
pH 1 à 9
Porosité 110 Å
Volume des pores 0,9 ml/g
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18 Pyramid
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 14 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Acier inoxydable
Type Colonne EC
Technique HPLC analytique
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt