Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard EC à gravité Nucleodur™ C8
Code produit. 12418507 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12418507
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 760752.40
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Specifications
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Granulométrie 5 μm
pH 1 à 11
Porosité 110 Å
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire Gravité C8
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 11 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne HPLC EC