Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard EC à gravité Nucleodur™ C8
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2 mm |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Pression max. | 8700 psi (600 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1 à 11 |
| Porosité | 110 Å |
| Surface spécifique | 340 m²/g |
| Température | 60°C |
| Afficher plus |