Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC HILIC Nucleodur™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,8 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | Silice |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Réticulation | Ammonium |
| Diamètre (métrique) | 2 mm |
| Débit | 1 ml/min |
| À utiliser avec | Pour HPLC, GC, CCM, SPE |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophile |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Pression max. | 8700 psi (600 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | 80:20 Acétonitrile / eau |
| Afficher plus |