Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HILIC NUCLEODUR™ pour HPLC, granulométrie de 3 μm
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
Débit:
0,15 ml/min
0,34 ml/min
0,6 ml/min
0,8°ml/min.
0,8 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit convient aux applications de chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC). Il présente une phase de silice modifiée à l’acide sulfonique/ammonium très pure avec un éluant acétonitrile-eau 80:20. Ces colonnes EC standard ont une granulométrie de 3 μm et sont utilisées dans la HPLC analytique.
- Idéale pour une chromatographie reproductible et stable d’analytes hautement polaires
- Convient aux applications analytiques et préparatives
- Période de conditionnement de colonne très courte
- Utilisée avec des composés hydrophiles tels que : acides et bases polaires organiques, composés naturels polaires, nucléosides, oligonucléotides, acides aminés, peptides, vitamines hydrosolubles
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | Ammonium / acide sulfonique |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Réticulation | Ammonium / acide sulfonique |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Débit | 0,34 ml/min |
| À utiliser avec | Pour une chromatographie reproductible et stable d’analytes hautement polaires |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophobe |
| Hydrophobicité | Oui |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Pression max. | 8700 psi (600 bars) |
| Afficher plus |