Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HILIC NUCLEODUR™ pour HPLC, granulométrie de 3 μm
Code produit. 10668614 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
Débit:
0,15 ml/min
0,34 ml/min
0,6 ml/min
0,8°ml/min.
0,8 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10668614
Marque: Macherey-Nagel™ 760534.20
Idéale pour les applications HPLC analytiques avec des composés hydrophiles. La colonne HILIC Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ pour HPLC, granulométrie de 3 μm est une colonne standard EC avec une phase de silice de haute pureté. Les colonnes sont disponibles en différents diamètres et longueurs.
Ce produit convient aux applications de chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC). Il présente une phase de silice modifiée à l’acide sulfonique/ammonium très pure avec un éluant acétonitrile-eau 80:20. Ces colonnes EC standard ont une granulométrie de 3 μm et sont utilisées dans la HPLC analytique.
  • Idéale pour une chromatographie reproductible et stable d’analytes hautement polaires
  • Convient aux applications analytiques et préparatives
  • Période de conditionnement de colonne très courte
  • Utilisée avec des composés hydrophiles tels que : acides et bases polaires organiques, composés naturels polaires, nucléosides, oligonucléotides, acides aminés, peptides, vitamines hydrosolubles
Spécification
Chimie pour les colonnes Ammonium / acide sulfonique
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Ammonium / acide sulfonique
Diamètre (métrique) 2 mm
Débit 0,15 ml/min
À utiliser avec Pour une chromatographie reproductible et stable d’analytes hautement polaires
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
Hydrophobicité Oui
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Compatibilité de phase mobile 80:20 acétonitrile/eau
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8,5
Porosité 110 Å
Volume des pores 0,9 ml/g
Quantité 1 de chaque
Solvants 80:20 acétonitrile/eau
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Phase stationnaire Silice modifiée à l’ammonium/acide sulfonique
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 7 %
Type de colonne HILIC
“End-capped” No
Phase HILIC
Matériau Acier inoxydable
Type Colonne EC