Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC EC NH-2 RP Nucleodur™
Code produit. 12798982 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12798982
Marque: Macherey-Nagel™ 761953.30
Il en reste null
Spécification
Taux de carbone 2,5%
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 4 mm
Porosité 100Å
Type Pré-colonne EC
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Phase stationnaire NUCLEODUR™ NH2-RP
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile/eau
Solvants Acétonitrile/eau
Matériau de remplissage Silice
Réticulation Aminopropyle
Format de colonne Pré-colonne
À utiliser avec (application) Composés polaires dans des conditions de RP et hydrocarbures dans des conditions de NP
Technique HPLC
Forme des particules Sphérique
“End-capped” Non
Type d’USP L8