Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC SiOH Nucleodur™
Code produit. 12498377 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12498377
Marque: Macherey-Nagel™ 760172.46
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase normale
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice de haute pureté
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Silice de haute pureté
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Débit 1 ml/min
À utiliser avec Pour la séparation analytique et préparative des applications de composés polaires et mipolaires
Type de fonctionnalité / d’interaction Polaire et semi-polaire
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Impuretés métalliques < 10 ppm
Compatibilité de phase mobile n-heptane
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 110 Å
Volume des pores 0,9 ml/g
Quantité 1 de chaque
Solvants n-heptane
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Matériau de remplissage Silice
Type de colonne Phase normale
“End-capped” No
Phase Phase normale
Matériau Acier inoxydable
Type Colonne EC
Technique HPLC analytique