Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique Nucleodur™ Sphinx RP EC
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | Silice |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Réticulation | Octadécyle et phényle |
| Diamètre (métrique) | 2 mm |
| À utiliser avec | HPLC |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Interactions p-p |
| Hydrophobicité | Oui |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Pression max. | 8700 psi (600 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
| Afficher plus |