Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique Nucleodur™ Sphinx RP
Code produit. 12408537 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12408537
Marque: Macherey-Nagel™ 760805.20
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Octadécyle et propylphényle
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyle et propylphényle
Diamètre (métrique) 2 mm
Débit 1 ml/min
À utiliser avec Pour les antibiotiques quinolones, les sulfonamides, les xanthines, les applications de séparation des composés aromatiques substitués
Type de fonctionnalité / d’interaction Interactions p-p
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3 μm
pH 1 à 10
Porosité 110 Å
Volume des pores 0,9 ml/g
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1/L11
Phase stationnaire C18 et propylphényl (Sphinx RP)
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 15 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Acier inoxydable
Type Colonne EC