Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleodur™ Sphinx RP, 5 μm de granulométrie
Code produit. 12439936 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
125 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12439936
Marque: Macherey-Nagel™ 762372.100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne préparative ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Format de colonne Colonne préparative
Diamètre (métrique) 10 mm
À utiliser avec Antibiotiques quinolones, sulfonamides, xanthines, aromatiques substitués
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 1 à 10
Porosité 110 Å
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1/L11
Phase stationnaire C18 et propylphényl (Sphinx RP)
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 15 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne HPLC VariPerp