Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes GPC Nucleogel™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Granulométrie:
5 μm
10 μm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 10 μm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Type | Colonne de protection |
| Diamètre (métrique) interne | 7,7 mm |
| Phase stationnaire | NUCLEOGEL™ GPC |
| Format de colonne | Pré-colonne |
| À utiliser avec (application) | GPC de substances insolubles dans l’eau |
| Technique | HPLC |
| Forme des particules | Sphérique |