Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleogel™ RP 100-8
Code produit. p-8012247 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10082861
Marque: Macherey-Nagel™ 719456
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Polystyrène
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Polystyrène
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Débit 1 ml/min.
À utiliser avec Séparation de petites molécules comme les produits pharmaceutiques avec des propriétés de base
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
Hydrophobicité Oui
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 2610 psi (180 bar)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 8 μm
pH 1 à 13
Porosité 100 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Type d’USP L21
Phase stationnaire PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
Matériau de remplissage Polymère
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse
Type Colonne EC