Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleogel™ Sugar
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Type d’USP:
L19
L34
L58
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 10 μm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Porosité | 100Å |
| Type | Colonne HPLC |
| Diamètre (métrique) interne | 6,5 mm |
| Phase stationnaire | NUCLEOGEL™ SUGAR Ca |
| Compatibilité de phase mobile | Eau/azoture à 0,02 % |
| Solvants | Eau/azoture à 0,02 % |
| Format de colonne | Colonne HPLC Valco |
| À utiliser avec (application) | Séparation des monosaccharides et oligosaccharides ainsi que des alcools de sucre |
| Afficher plus |