Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC Nucleodur™ Sugar
Code produit. p-8012249 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Type d’USP:
L19
L34
L58
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10144601
Marque: Macherey-Nagel™ 719536
Spécification
Granulométrie 10 μm
Longueur (métrique) 21 mm
Porosité 100Å
Type Pré-colonnes HPLC
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Phase stationnaire NUCLEOGEL™ SUGAR Na
Compatibilité de phase mobile Eau/azoture à 0,02 %
Solvants Eau/azoture à 0,02 %
Format de colonne Pré-colonnes HPLC Valco
À utiliser avec (application) Séparation des oligosaccharides des hydrolyzates dans les hydrolysats d'amidon et les aliments
Technique HPLC
Type d’USP L58