Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ 96 Tissue
Click to view available options
:
Nombre de réactions : 1 x 96
Description
NucleoMag 96 Tissue est conçu pour la purification parallèle rapide d’ADN génomique issu de tissus animaux, de cultures cellulaires et de bactéries dans un format à 96 puits. NucleoMag 96 Trace est conçu pour la purification de l’ADN à partir d’échantillons médico-légaux (par exemple, des écouvillons buccaux, des gouttes de sang séché, des filtres de cigarettes). NucleoMag 96 Plant est conçu pour la purification de l’ADN génomique à partir de tissus végétaux dans un format à 96 puits. La technologie des microbilles magnétiques fournit un système fermé, le risque de contamination croisée est donc considérablement réduit. La technologie NucleoMag s’adapte facilement aux plateformes d’automatisation de laboratoire courantes. Elle peut être utilisée avec des séparateurs à broches statiques (par exemple, NucleoMag SEP) ou des séparateurs magnétiques intégrés aux stations de travail robotisées. Composants du kit : Microbilles B NucleoMag 96 Tissue – NucleoMag, tampons, protéinase K ; microbilles B NucleoMag 96 Trace – NucleoMag, tampons, protéinase K ; microbilles C NucleoMag 96 Plant – NucleoMag, tampons.
- Purification rapide et économique de l’ADN génomique à l’aide de microbilles superparamagnétiques hautement réactives et facilement adaptées à une utilisation automatisée
- Taille des échantillons : NucleoMag 96 Tissue – Jusqu’à 20 mg de tissu animal, 1 x 107 cellules ou bactéries NucleoMag 96 Trace – Écouvillons buccaux, taches de sang séchées, filtres de cigarettes NucleoMag 96 Plant – 20 mg à 50 mg de tissu végétal
- Rendement type : NucleoMag 96 Tissue/Plant – 10 μg à 20 μg d’ADN NucleoMag 96 Trace – 1 μg à 3 μg d’ADN
- A260/280 ≥1,6 à 1,9
- Concentration possible de l’échantillon
- Élimination complète des inhibiteurs de la PCR*
- Petits volumes d’élution (≥ 50 μl)
- Le rendement ne dépend pas du volume d’élution
- ADN prêt à l’emploi dans les applications en aval.
- Capacité de liaison : 0,4 μg d’ADN par μl de suspension sur microbille NucleoMag
- Taille des microbilles : 1 μm à 3 μm
- Transfert réduit de microbilles pour la purification manuelle et automatisée de l’ADNg à partir d’une large gamme de sources.
Spécification
Spécification
| Tampon | Oui |
| Capacité | 0.4 μg/μL beads |
| Type de produit final | NucleoMag 96 Tissue |
| Nbre de réactions | 1 x 96 |
| Longueur de la sonde | 300 to 50bp to kbp |
| Type de produit | NucleoMag 96 Tissue |
| Volume d’échantillon | <20 mg human/animal tissue, <106 cells |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoMag 96 Tissue
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), sodium perchlorate; proteinase K (origin: tr