Learn More
Macherey-Nagel™ Billes B NucleoMag™
Code produit. 15334452
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 x 96 préparations
4 x 96
Conditionnement:
1 kit
96 réactions
Code produit. 15334452
Marque: Macherey-Nagel™ 744200.1
Magnetic bead based kit for isolation of viral nucleic acids and bacterial DNA from veterinary samples.
Spécification
Capacité 0.4 μg/μL beads
Type de produit final VET Nucleo Mag
Nbre de réactions 1 x 96 préparations
Longueur de la sonde 300 to 50bp to kbp
Type de produit NucleoMag VET
Volume d’échantillon < 200 μl
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol,sodium perchlorate / guanidine hydrochloride