missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Eau d’ADN/ARN NucleoMag™
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 x 96
4 x 96
Conditionnement:
1 pièce
384 réactions
4 pièces
96 réactions
Description
- Convient à divers échantillons d’eau salée et d’eau douce, allant du turbide au transparent ainsi qu’aux filtres à air
- Inhibition réduite pour des résultats fiables
- Compatible avec une grande variété de filtres et de systèmes de filtration
- Peut être en outre associé à deux tailles différentes de tubes à billes en céramique pour une lyse optimale des échantillons
- Procédures manuelles et automatisées à température ambiante sans agents réducteurs
- Applications typiques en aval : qPCR, qRT-PCR, NGS
Spécification
Spécification
| Capacité | 0.4 μg/μL beads |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| Type d’échantillon | Air, Eau |
| Efficacité | 0.4 μg/μL beads Binding capacity |
| Nbre de réactions | 4 x 96 |
| Volume d’échantillon | Fragments 300 bp - 50 kbp |
| Heure du test | 40 min for KingFisher Flex (excl. Filtration and sample lysis) |
| Forme | Microbilles superparamagnétiques hautement réactives |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoMag DNA/RNA Water (4x96)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- MIXTURE LIST-Contient: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol
Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu