Learn More
Macherey-Nagel™ Eau d’ADN/ARN NucleoMag™
Code produit. 16397455
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Nbre de réactions:
1 x 96
4 x 96
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
384 réactions
4 pièces
96 réactions
This item is not returnable. View return policy
Liquide inflammable UN 1993, s.a. (2-propanol, mélange d’éthanol) Classe Chim 3 Groupe de produits II
Product Code. 16397455
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 744220.1
This item is not returnable. View return policy
Liquide inflammable UN 1993, s.a. (2-propanol, mélange d’éthanol) Classe Chim 3 Groupe de produits II
Isolement de l’ADN microbien, de l’ARN ou des deux à partir de divers échantillons d’eau et d’air
  • Convient à divers échantillons d’eau salée et d’eau douce, allant du turbide au transparent ainsi qu’aux filtres à air
  • Inhibition réduite pour des résultats fiables
  • Compatible avec une grande variété de filtres et de systèmes de filtration
  • Peut être en outre associé à deux tailles différentes de tubes à billes en céramique pour une lyse optimale des échantillons
  • Procédures manuelles et automatisées à température ambiante sans agents réducteurs
  • Applications typiques en aval : qPCR, qRT-PCR, NGS
Specifications
Capacité 0.4 μg/μL beads
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Air, Eau
Efficacité 0.4 μg/μL beads Binding capacity
Nbre de réactions 1 x 96
Volume d’échantillon Fragments 300 bp - 50 kbp
Heure du test 40 min for KingFisher Flex (excl. Filtration and sample lysis)
Forme Microbilles superparamagnétiques hautement réactives
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoMag DNA/RNA Water (1x96)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol
Usage exclusivement réservé à la recherche