Learn More
Macherey-Nagel™ Séparateurs magnétiques SEP NucleoMag
Click to view available options
Type de produit:
SEP 24
SEP Maxi
SEP Mini
À utiliser avec (équipement):
Plaque à 24 puits
Tubes de 1,5 à 2,0 ml
Tubes de 50 ml
Nbre d’échantillons:
4
12
24
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les kits NucleoMag™ sont basés sur la technologie des billes magnétiques et permettent une purification simultanée rapide des acides nucléiques de haute qualité
- Les billes NucleoMag™ sont attirées par l’aimant dans le séparateur, ce qui permet l’élimination du tampon de lavage ou la récupération du tampon d’élution contenant de l’ADN purifié
- Se compose d’une base en polytétrafluoréthylène (PTFE) et de broches magnétiques
- Résistant à l’acide acétique dilué, à l’éthanol, à la guanidine-HCl, au NaCl, au NaOH et au SDS
- Éviter l’exposition prolongée aux produits chimiques ; ne pas autoclaver
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Description | PTFE base, Magnetic pins |
| Méthode de détection | Magnétique |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 1,5 à 2,0 ml |
| À utiliser avec (application) | Séparation des acides nucléiques à l’aide de kits NucleoMag™ |
| Nbre d’échantillons | 12 |
| Type de produit | SEP Mini |
| Quantité | 1 de chaque |