Learn More
Cytiva Nucleon™ PhytoPure™ Kits d’extraction d’ADN génomique
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1000 mg
Conditionnement:
50 réactions
Description
Includes
Reagents 1 and 2 and PhytoPure Resin
- Le protocole rapide ne nécessite pas de phénol ou de CTAB
- Deux tailles de kit permettent une mise à l’échelle économique en utilisant le même protocole sans phénol
- L’élimination efficace des polysaccharides réduit au minimum l’inhibition des applications en aval
Spécification
Spécification
| Description | Qualité, durée et pureté d'une extraction au phénol-chloroforme sans phénol. Nucleon PhytoPure permet l'extraction rapide de l’ADN génomique de grande qualité et de poids moléculaire élevé à l’aide de chloroforme à partir d'échantillons de tissus végétaux et fongiques tout en supprimant efficacement les protéines |
| Type d’échantillon | Orge (frais, congelé ou lyophilisé), Maïs (frais, congelé ou lyophilisé), Seigle (frais, congelé ou lyophilisé), Blé (frais, congelé ou lyophilisé) |
| À utiliser avec (application) | Permet d’extraire avec succès l'ADN de nombreuses espèces végétales, en commençant avec du matériel frais, congelé ou lyophilisé |
| Comprend | Réactifs 1 et 2 résine PhytoPure™ |
| Type de produit | illustra Nucleon PhytoPure |
| Quantité | 100 mg |