Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoProtect RNA
Click to view available options
Quantité:
50 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
250mL
500mL
50mL
Description
- Recueillez d’abord l’échantillon, obtenez l’ARN plus tard
- Protégez vos échantillons de cellules et de tissus contre la dégradation de l’ARN
- Compatible avec la plupart des méthodes d’isolement d’ARN, comprend les kits NucleoSpin et NucleoMagRNA ainsi que NucleoZOL
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | ≤ 24 heures à 37°C, ≤ 7 jours entre 18 et 25°C, ≤ 1 mois à 4°C, sur le long terme à -20°C ou moins |
| Type d’échantillon | Cellules et tissus humains/animaux (max. 5 mm de diamètre) |
| À utiliser avec (équipement) | Coffre-fort, transport d’échantillons de cellules et de tissus stabilisés sans glace sèche pour l’isolement d’ARN ultérieur |
| À utiliser avec (application) | Préservation de l’intégrité de l’ARN dans les échantillons de cellules et de tissus (applications en aval : QRT-PCR, RNAseq, technologie de matrice, etc.) |
| Pureté | RIN typique après isolement de l’ARN : 10 pour les cellules de mammifères en culture (HeLa, par exemple) ; > 9 pour les tissus de mammifères |
| Quantité | 250 ml |
| Forme | Réactif de stabilisation de l’ARN pour les cellules et les tissus |