Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 100-10 CN
Code produit. 10246841 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10246841
Marque: Macherey-Nagel™ 720024.46
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 5 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase normale et inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Cyano
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Cyano
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec Chromatographie en phase inverse et normale
Type de fonctionnalité / d’interaction Interactions p-p, interactions polaires et hydrophobes
Hydrophobicité Oui
Longueur (métrique) 250 mm
Compatibilité de phase mobile n-heptane
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 10 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants n-heptane
Surface spécifique 340 m²/g
Température 20°C
Type d’USP L10
Phase stationnaire Cyano (CN)
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 5 %
Type de colonne Mode mixte
Phase Phase normale et inverse
Type Colonne EC