Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 100-10 CN
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | Cyano |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Réticulation | Cyano |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| À utiliser avec | Chromatographie en phase inverse et normale |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Interactions p-p, interactions polaires et hydrophobes |
| Hydrophobicité | Oui |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | n-heptane |
| Afficher plus |