Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleosil™ 100-3 C18 HD
Code produit. p-8012254 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10154841
Marque: Macherey-Nagel™ 720191.46
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 20% ; Taille des pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Colonnes HPLC Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD, Diamètre : 4 mm, Longueur : 125 Mm, Taux de carbone : 20 %, Format de colonne : Colonne analytique, Type de colonne : Phase inverse, Coiffe : Oui, Pression max. : 5800 psi (400 bar), Matériau d’emballage : Silice haute densité, Granulométrie : 3 um, pH : 2 à 9
Spécification
Chimie pour les colonnes Octadécyl
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyl
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
Hydrophobicité Oui
Longueur (métrique) 125 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 9
Porosité 100 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 350 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18 HD
Matériau de remplissage Silice haute densité
Taux de carbone 20%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne EC