Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne EC Nucleosil™ 100-5 C18 PAH
Code produit. 10649951 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10649951
Marque: Macherey-Nagel™ 720117.20
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyl
Diamètre (métrique) 2 mm
À utiliser avec Analyse HPLC des HAP
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Quantité 1/boîte
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 350 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Type de colonne Analyse HAP
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Polymérique
Type Colonne EC
Technique EC