Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ Cyano (CN-RP) en mode mixte, 5 μm, 4 mm x 250 mm
Code produit. 10092691 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10092691
Marque: Macherey-Nagel™ 720205.40
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 5 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase normale et inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Cyano
Diamètre (métrique) 4 mm
Débit 1 ml/min
À utiliser avec Pour HPLC, GC, CCM, SPE
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile/eau
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Solvants CN-RP
Surface spécifique 350 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L10
Phase stationnaire Cyano (CN)
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 5%
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase normale et inverse
Type Colonne EC