Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard HPLC analytique NUCLEOSIL™ 100-5 EC
Code produit. 10164841 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10164841
Marque: Macherey-Nagel™ 720430.40
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 16 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyl
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 125 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 350 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L60
Phase stationnaire C18 Nautilus
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 16%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne EC analytique