Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard HPLC analytique NUCLEOSIL™ 100-5 EC
Code produit. 12462670 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12462670
Marque: Macherey-Nagel™ 720445.46
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 16 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyl
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 2000 psi (140 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Type d’USP L40
Phase stationnaire Silice modifiée par la cellulose
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 16 %
Type de colonne Séparation chirale
“End-capped” Oui
Phase Phase normale
Type Colonne EC analytique