Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC EC NNucleosil™ 100-5 Protect I modèle 720175
Code produit. 10400702 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10400702
Marque: Macherey-Nagel™ 720175.40
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 125 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Quantité 1 de chaque
Surface spécifique 350 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire Silice avec groupe polaire de protection et modification monomérique
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 11%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne EC