Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC d’échange d’ions ammonium quaternaire Nucleosil™, 5 μm, 4,6 mm x 150 mm
Code produit. 12402670 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12402670
Marque: Macherey-Nagel™ 720183.46
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 10 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Échange d’ions
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Ammonium
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Débit 2 ml/min
À utiliser avec Pour HPLC, GC, CCM, SPE
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Solvants 100-5 SB
Surface spécifique 350 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L14
Phase stationnaire Ammonium quaternaire
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 10 %
Type de colonne Échange d’ions
“End-capped” No
Phase Échange d’ions
Type Colonne EC
Technique HPLC analytique