Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC Nucleosil™ 100-5 Standard C18
Code produit. p-8012269 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
Conditionnement:
3 pièces
Code produit. 12722063
Marque: Macherey-Nagel™ 721602.30
Il en reste null
Spécification
Taux de carbone 15 %
pH 2 à 8
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 8 mm
Porosité 100Å
Type Pré-colonnes HPLC CC
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Phase stationnaire NUCLEOSIL™ Standard C18
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile/eau
Solvants Acétonitrile/eau
Matériau de remplissage Silice
Réticulation Octadécyl
Format de colonne Pré-colonne
À utiliser avec (application) HPLC
Technique HPLC
Forme des particules Sphérique
Hydrophobicité Oui
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
“End-capped” Oui
Type d’USP L1