Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 120-10 C18
Code produit. 10470502 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10470502
Marque: Macherey-Nagel™ 720043.46
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11% ; Taille des pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Octadécyl
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyl
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec Chromatographie RP
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
Hydrophobicité Oui
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 10 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 200 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 11%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne EC