Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC NUCLEOSIL™ 120-3 C18
Code produit. 10735932 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10735932
Marque: Macherey-Nagel™ 720055.40
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour la chromatographie en phase inverse. Les colonnes HPLC Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18 sont des colonnes analytiques EC apolaires et endcappées avec des phases de silice modifiée à l’octadécyle pour HPLC. Les colonnes présentent des particules de 3 μm et une taille de pores de 120 Å, avec 11 % de carbone.
NUCLEOSIL™ est une famille de silices sphériques totalement poreuses. Elles sont dotées d’une structure SiO2 très pure et uniforme et ont acquis une large acceptation en tant que produit de remplissage chromatographique de routine pour des domaines très différents de la chromatographie moderne. Elles constituent un choix absolument fiable pour les applications impliquant des colonnes analytiques et préparatives, avec de nombreux avantages :
  • Grande efficacité grâce à une distribution étroite de la granulométrie
  • Hautes performances de séparation grâce à des techniques de liaison optimisées
  • Grande stabilité chimique et mécanique
  • Capacité de charge et taux de récupération élevés
  • Grande reproductibilité de lot à lot
Mécanisme de séparation basé sur des interactions hydrophobes (van der Waals) avec de légères interactions résiduelles de silanol.
Spécification
Chimie pour les colonnes Apolaire
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyl
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
Hydrophobicité Oui
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Volume des pores 0,65 ml/g
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 200 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 11%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Acier inoxydable
Type Colonne EC