Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de sépraration HPLC EC Nucleosil™ 120-5 C18
Code produit. 10411852 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10411852
Marque: Macherey-Nagel™ 720051.46
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne standard ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Format de colonne Colonne standard
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 125 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 200 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 11%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne de séparation EC