Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC CN Nucleosil™ 100-5CN/CN-RP
Code produit. 10328681 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10328681
Marque: Macherey-Nagel™ 720090.40
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Taux de carbone : 5 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase normale et inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice
Réticulation Cyano
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec HPLC
Type de fonctionnalité / d’interaction p-p, polaire, hydrophobe
Hydrophobicité Oui
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Compatibilité de phase mobile n-heptane
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Solvants CN
Surface spécifique 350 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L10
Phase stationnaire Cyano (CN)
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 5%
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase normale et inverse
Type Colonne EC
Technique HPLC analytique