Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes EC Nucleosil™
Code produit. 12738072 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Porosité:
100Å
120 Å
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Code produit. 12738072
Marque: Macherey-Nagel™ 721070.30
Il en reste null
Spécification
Taux de carbone 11 %
pH 2 à 8
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 4 mm
Porosité 120 Å
Type Pré-colonne EC
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Phase stationnaire NUCLEOSIL™ C18
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile/eau
Solvants Acétonitrile/eau
Matériau de remplissage Silice
Réticulation Octadécyl
Format de colonne Pré-colonne
À utiliser avec (application) Chromatographie RP
Technique HPLC
Forme des particules Sphérique
Hydrophobicité Oui
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
“End-capped” Oui
Type d’USP L1