Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ silice EC en phase normale, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | n-heptane |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 100 Å |
| Quantité | 1/boîte |
| Surface spécifique | 350 m²/g |
| Afficher plus |