Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8 Kit Plasmid
Code produit. 12766513
Click to view available options
Nbre de réactions:
12 x 8 préparations
60 x 8 préparations
Conditionnement:
96 réactions
Code produit. 12766513
Marque: Macherey-Nagel™ 740621.5
Conçu pour la purification manuelle ou automatisée d’ADN plasmide à nombre de copies élevé issu d’E. coli. Le kit Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8 Plasmid est un kit simple d’utilisation regroupant barrettes de base et accessoires, tampons et RNase A pour une commodité optimale. Le format barrette à 8 puits est parfait pour un débit variable.
Les kits NucleoSpin™ 8 Plasmid permettent l’isolement à débit variable d’ADN plasmide de qualité séquençage issu d’E. coli. La barrette flexible à 8 puits permet l’automatisation sur les instruments courants de manipulation de liquides ou un traitement manuel sans longue étape de centrifugation.
Possibilité de traiter simultanément jusqu’à 8 échantillons en parallèle, généralement en moins de 45 minutes. Utilisations : isolement de plasmides à nombre élevé de copies, purification de cosmides et applications fiables en aval, telles que clonage, séquençage, PCR, transformation et analyse de restriction.
  • Isolement parallèle, permettant un gain de temps de l’ADN plasmide avec la technologie à membrane de silice
  • Traitement d’échantillons de culture bactérienne jusqu’à 5 ml, avec un rendement allant jusqu’à 6 μg/ml
  • Barrette filtre à 8 puits pour une filtration pratique des lysats bactériens
  • Adapté à un traitement sous vide manuel ou automatisé
  • La plaque de lavage innovante MN limite le risque de contamination croisée
Spécification
Format Barrettes à 8 puits
Type d’échantillon Culture d’E. coli
Efficacité Binding capacity: 20μg
Volume d’élution Volume d’élution : 75 à 150 μl
Type de produit final ADN plasmide de qualité séquençage
À utiliser avec (équipement) Instruments de manipulation de liquides
À utiliser avec (application) Traitement manuel et automatisé sous vide
Comprend NucleoSpin Plasmid Filter Strips (60), NucleoSpin Plasmid Binding Strips (60), MN Wash Plate (5), Culture plate with Gas-permeable Foil (5), Rack of Tube Strips (5), RNase A (60mg), Resuspension Buffer A1 (150mL), Lysis Buffer A2 (150mL), Neutralization Buffer A3 (200mL), Wash Buffer AW (500mL), Wash Buffer A4 Concentrate (4 x 100mL), Elution Buffer AE (125mL)
Nbre de réactions 60 x 8 préparations
Type de produit Kit NucleoSpin™ 8 Plasmid
Quantité 1 kit
Pureté A260/A280 : 1,70 –1,85
Volume d’échantillon 1 à 5 ml
Dimensions < 15 kbp
Heure du test Preparation time: 45 min. / 6 strips
Rendement 4–6μg plasmid per 1mL E. coli culture
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt; guanidine hydrochloride; 2-