Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Blood QuickPure, 96-well kit for quick DNA extraction from blood
Description
Les plaques de liaison NucleoSpin™ Blood QuickPure doivent être utilisées dans une centrifugeuse à godets profonds permettant le traitement de plaques à 96 puits NucleoSpin™ empilées sur des blocs à 96 puits. La méthode repose sur l’utilisation d’une membrane en silice spécialement traitée qui accélère la procédure grâce à des étapes de lavage / séchage combinées. Les étapes de lavage et de séchage sont réduites au nombre de 1 au lieu de 3. Par conséquent, le temps de manipulation est minimisé. La lyse est obtenue par l’incubation de sang total dans une solution contenant de grandes quantités d'ions chaotropiques en présence de protéinase K. Des conditions appropriées pour la liaison de l'ADN à la membrane de silice des barrettes de liaison QuickPure NucleoSpin™ Blood sont obtenues par ajout d'éthanol au lysat. L’ADN génomique pur est finalement élué dans des conditions de faible force ionique dans un tampon d’élution légèrement alcalin et peut être utilisé directement pour la PCR, le transfert Southern ou tout type de réaction enzymatique. Le kit permet l’isolement de 4μ g à 6μ g d’ADN génomique pur issu de 200μ l de sang total avec un ratio A260/280 compris entre 1,60 et 1,90 et une concentration typique de 40 à 60 ng/μl. Composants du kit : Plaques de liaison NucleoSpin™ Blood QuickPure, tampons, protéinase K, accessoires.
- Technologie à membrane de silice
- Traitement manuel
- Rendement : 4 à 6 μg
- Taille du fragment : 300 bp à 30 kb
- Échantillons : sang humain ou autre liquide biologique (200 μl/300 μl), 107 lymphocytes
- Volume d’élution : 75 à 100 μl
- Capacité de liaison : 60 μg
- Temps de préparation : 30 min/préparation
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 18°C à 25°C |
| Format | Plaque à 96 puits |
| À utiliser avec (application) | Isolement de l’ADN |
| Nbre de réactions | 192 préparations |
| Cible | ADN |
Sécurité et traitement
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1