missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ DNA RapidLyse NucleoSpin™ 96
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 x 96
4 x 96
Conditionnement:
384 réactions
96 réactions
Description
L’isolement de l’ADN génomique (ADNg) peut prendre beaucoup de temps. Le kit DNA RapidLyse NucleoSpin™ 96 est conçu avec une chimie tampon unique pour minimiser les dépenses de temps, de travail et d’argent.
- Chimie de lyse unique pour libérer efficacement l’ADNg à partir des prélèvements sur la queue et les oreilles, des organes et des cellules
- Lyse puissante et à haut débit en une heure ou moins
- Traitement par centrifugeuse, par pression positive ou par vide (manuel ou automatisé)
- Rendements supérieurs d’ADNg par rapport aux méthodes d’extraction standard
- Performances qPCR supérieures, avec des valeurs Ct faibles
- Le meilleur rapport coût-efficacité des produits de purification de l’ADNg
Spécification
Spécification
| Format | 96-well Plate |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| Type d’échantillon | Cellule eucaryote, Organes (frais, congelés, séchés et conservés à l’éthanol), Coupures de queue et d’oreille |
| Efficacité | Binding capacity: 40 μg |
| Volume d’élution | Volume d’élution : 100 μl |
| Type de produit final | ADN génomique |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de manipulation de liquides (centrifugeuse, pression positive, vide) |
| À utiliser avec (application) | Extraction à haut débit d’ADN génomique |
| Comprend | Binding Plates, Square-well Blocks with self-adhering PE Foil, MN Wash Plates, buffers, Proteinase K |
| Nbre de réactions | 4 x 96 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoSpin 96 DNA RapidLyse (4x96)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: 1-dodecylpyridiniumchloride, guanidiniumthiocyanate, ethanol, dodecyl sulphate
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu